Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimesic acid triallyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1203-5G
TCIAT1203-5GEA 146 EUR InStock
TCIAT1203-5G
Trimesic acid triallyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimesic acid triallyl ester


Formule: C₁₈H₁₈O₆
Point d'ébullition: 212°C
Numéro MDL: MFCD00008647
Numéro CAS: 17832-16-5
EINECS: 241-791-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d28432d7812ecb1035d25ec5086039d95a6c88&vid=50d28432d7812ecb1035d25ec5086039d95a6c88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 26.0 to 30.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité