Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de dérivatisation, pour GC des anions inorganiques

Fournisseur: TCI

T1204-5G
TCIAT1204-5GEA 211 EUR InStock
TCIAT1204-5G
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de dérivatisation, pour GC des anions inorganiques
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₄H₉F₅O₃S
Numéro MDL: MFCD06248628
Numéro CAS: 32974-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité