Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Terebic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2,2-dimethyl-5-oxo-3-furoic Acid

T1208-5G
TCIAT1208-5GEA 222 EUR InStock
TCIAT1208-5G
Terebic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Terebic acid


Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022485
Numéro CAS: 79-91-4
EINECS: 201-233-2
Merck Index: 14,09161
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité