Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trientine tétrachlorhydrate >60.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethylenetetramine Tetrahydrochloride

T1212-25G
TCIAT1212-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT1212-25G
Trientine tétrachlorhydrate >60.0% (par GC)
Trientine tétrachlorhydrate


Formule: C₆H₂₂Cl₄N₄
MW: 292,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012890
Numéro CAS: 4961-40-4
EINECS: 225-604-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eaa4995e250e35ce434e689fdc46bd639e6f416&vid=3eaa4995e250e35ce434e689fdc46bd639e6f416&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité