Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrachloropyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1217-5G
TCIAT1217-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT1217-5G
Tétrachloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Tétrachloropyrimidine


Formule: C₄Cl₄N₂
Point d'ébullition: 117 - 118 °C (15 -rr)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00006062
Numéro CAS: 1780-40-1
EINECS: 217-228-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cf4e65bc59e3d3a96550a4234d0bd427a0030b&vid=d9cf4e65bc59e3d3a96550a4234d0bd427a0030b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité