m-Tolylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, m-Tolylacetic acid ethyl ester
T1226-10G
TCIAT1226-10GEA 157 EUR InStock
TCIAT1226-10G
m-Tolylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
m-Tolylacétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Densité: 1,018 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00017273
Numéro CAS: 40061-55-0
EINECS: 254-778-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609ff51f6cbaba83c86239cf809107aff282cb84&vid=609ff51f6cbaba83c86239cf809107aff282cb84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité