Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1233-5G
TCIAT1233-5GEA 218 EUR InStock
TCIAT1233-5G
2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trichlorobenzonitrile


Formule: C₇H₂Cl₃N
Numéro MDL: MFCD00052711
Numéro CAS: 6575-05-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb39e0f4a7fe206185a800006e5435419a5e891&vid=6cb39e0f4a7fe206185a800006e5435419a5e891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité