Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Triméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene

T1236-25G
TCIAT1236-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT1236-25G
3,4,5-Triméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Triméthoxytoluène


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008397
Numéro CAS: 6443-69-2
EINECS: 229-239-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=430b4a5258122a96b53f7175e8e9de725d27468c&vid=430b4a5258122a96b53f7175e8e9de725d27468c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité