Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

T1246-100MG
TCIAT1246-100MGEA 393 EUR InStock
TCIAT1246-100MG
11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane ≥98.0% (sur base azote total)
11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane


Formule: C₁₆H₆N₄
MW: 254,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059115
Numéro CAS: 6251-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité