Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophene-2-carboxamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

T1252-5G
TCIAT1252-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT1252-5G
Thiophene-2-carboxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Thiophene-2-carboxamide


Formule: C₅H₅NOS
Numéro MDL: MFCD00010425
Numéro CAS: 5813-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c2f8ec4b8cba64cd1419ba44d9ef04f40cae064&vid=0c2f8ec4b8cba64cd1419ba44d9ef04f40cae064&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité