Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Toluamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1257-25G
TCIAT1257-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1257-25G
p-Toluamide ≥98.0% (par GC)
p-Toluamide


Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…161 °C
Numéro MDL: MFCD00008002
Numéro CAS: 619-55-6
EINECS: 210-600-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37e254ba5bcfd62acc89abe6dd1c9596eb8223b5&vid=37e254ba5bcfd62acc89abe6dd1c9596eb8223b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité