1,3,3-Trimethylindolinonaphthospirooxazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,3-Trimethylspiro[indoline-2,3'-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine], 1,3,3-Trimethylspiro[indoline-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]
T1259-1G
TCIAT1259-1GEA 117 EUR InStock
TCIAT1259-1G
1,3,3-Trimethylindolinonaphthospirooxazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
1,3,3-Trimethylindolinonaphthospirooxazine
Formule: C₂₂H₂₀N₂O
MW: 328,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013318
Numéro CAS: 27333-47-7
EINECS: 404-480-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité