Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)praseodymium(III), Pr(TMHD)3

T1264-1G
TCIAT1264-1GEA 130 EUR InStock
TCIAT1264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)


Formule: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000027
Numéro CAS: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d13b55860708b9beb88770900afa4f6c0b6cbe3d&vid=1c46ca55cd73c11c2bdb28bd8a059f5d7a1e8735&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 221.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité