Tetrabutylammonium dichloroaurate
Fournisseur: TCI
Attention
T1273-100MG
TCIAT1273-100MGEA 138 EUR InStock
TCIAT1273-100MG
Tetrabutylammonium dichloroaurate
Tetrabutylammonium dichloroaurate
Formule: C₁₆H₃₆AuCl₂N
Numéro MDL: MFCD00059125
Numéro CAS: 50480-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68143f8a84dc5f3337c835673e0c38ed64af8a48&vid=68143f8a84dc5f3337c835673e0c38ed64af8a48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Ignition residue (as Au) 37.0 to 39.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité