Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylcrotonate d'isobutyle ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

T1274-25ML
TCIAT1274-25MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAT1274-25ML
2-Méthylcrotonate d'isobutyle ≥96.0% (par GC) stabilisé
2-Méthylcrotonate d'isobutyle


Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00016629
Numéro CAS: 61692-84-0
EINECS: 262-908-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c327246d096ec0848cdc16c78005298e63578d5&vid=6c327246d096ec0848cdc16c78005298e63578d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité