Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride

T1280-25G
TCIAT1280-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT1280-25G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle


Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,4518 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=536104e2506e241cdbcbf0269bab3ccdc70ae5b8&vid=536104e2506e241cdbcbf0269bab3ccdc70ae5b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité