Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde

T1281-25G
TCIAT1281-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT1281-25G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥97.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde


Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00003337
Numéro CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e59412e9989eb4744c572851dd59dc9d932aa62b&vid=e59412e9989eb4744c572851dd59dc9d932aa62b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité