Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(tetrathiafulvalene)bis(tetrafluoroborate)complex

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrathiafulvalene Fluoroborate

T1282-1G
TCIAT1282-1GEA 240 EUR InStock
TCIAT1282-1G
Tris(tetrathiafulvalene)bis(tetrafluoroborate)complex
Tris(tetrathiafulvalene)bis(tetrafluoroborate)complex


Formule: C₁₈H₁₂B₂F₈S₁₂
MW: 786,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145489
Numéro CAS: 55492-86-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 26.00 to 28.80 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité