Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1286-5G
TCIAT1286-5GEA 140 EUR InStock
TCIAT1286-5G
4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone


Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00143378
Numéro CAS: 1691-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité