Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(diméthylamino)butane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-butanediamine, N1,N1,N4,N4-Tetramethylbutane-1,4-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyltetramethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-diaminobutane

T1289-25ML
TCIAT1289-25MLEA 88 EUR InStock
TCIAT1289-25ML
1,4-Bis(diméthylamino)butane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Bis(diméthylamino)butane


Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00008338
Numéro CAS: 111-51-3
EINECS: 203-878-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2de8f4c7b951db1dbfc93b9c2ad0743454b3d2db&vid=2de8f4c7b951db1dbfc93b9c2ad0743454b3d2db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité