Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetramethylammoniumhexafluorophosphate

T1296-25G
TCIAT1296-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1296-25G
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium


Formule: C₄H₁₂F₆NP
MW: 219,11 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00012012
Numéro CAS: 558-32-7
EINECS: 209-194-3
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e733604b78961d084e6be459df595a5af8486ffa&vid=e733604b78961d084e6be459df595a5af8486ffa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité