Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ε-Thiocaprolactam ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1297-10G
TCIAT1297-10GEA 170 EUR InStock
TCIAT1297-10G
ε-Thiocaprolactam ≥98.0% (par GC)
epsilon-Thiocaprolactam


Formule: C₆H₁₁NS
Point d'ébullition: 171°C
Numéro MDL: MFCD00006937
Numéro CAS: 7203-96-5
EINECS: 230-572-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité