Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid

T1302-10G
TCIAT1302-10GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT1302-10G
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique


Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00002476
Numéro CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab9b6b54cbdb3015365e209bf51c595db99cfc1&vid=3ab9b6b54cbdb3015365e209bf51c595db99cfc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité