Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Triphenylmethyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Tritylamino)acetic acid, Trt-Gly-OH, N-Tritylglycine

T1306-5G
TCIAT1306-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT1306-5G
N-(Triphenylmethyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(Triphenylmethyl)glycine


Formule: C₂₁H₁₉NO₂
MW: 317,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004276
Numéro CAS: 5893-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité