Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethyldiphosphine disulphide

Fournisseur: TCI

T1308-5G
TCIAT1308-5GEA 168 EUR InStock
TCIAT1308-5G
Tetramethyldiphosphine disulphide
Tetramethyldiphosphine disulphide


Formule: C₄H₁₂P₂S₂
Numéro MDL: MFCD00014459
Numéro CAS: 3676-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 25.0 to 26.3 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité