Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Tétradécanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecyl methyll ketone

T1314-1G
TCIAT1314-1GEA 182 EUR InStock
TCIAT1314-1G
2-Tétradécanone ≥97.0% (par GC)
2-Tétradécanone


Formule: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060927
Numéro CAS: 2345-27-9
EINECS: 219-063-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38dd8e9949b88dcc21b9175b51122c4476522ea&vid=c38dd8e9949b88dcc21b9175b51122c4476522ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité