Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Triphenylguanidine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1316-25G
TCIAT1316-25GEA 131 EUR InStock
TCIAT1316-25G
1,2,3-Triphenylguanidine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2,3-Triphenylguanidine


Formule: C₁₉H₁₇N₃
MW: 287,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020648
Numéro CAS: 101-01-9
EINECS: 202-907-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité