Trichloromethiazide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine-7-sulphonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-dichloromethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
T1318-10G
TCIAT1318-10GEA 130 EUR InStock
TCIAT1318-10G
Trichloromethiazide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Trichloromethiazide
Formule: C₈H₈Cl₃N₃O₄S₂
MW: 380,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057315
Numéro CAS: 133-67-5
EINECS: 205-118-8
Merck Index: 14,09624
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité