Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tidiacic ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tidiacic, Tetrahydrothiazole-2,4-dicarboxylic acid

T1325-5G
TCIAT1325-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT1325-5G
Tidiacic ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tidiacic


Formule: C₅H₇NO₄S
MW: 177,1784 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145399
Numéro CAS: 30097-06-4
EINECS: 250-048-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eaa29eab9bb7f000fece16f7f6f761e67127290&vid=1eaa29eab9bb7f000fece16f7f6f761e67127290&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité