Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trihexylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1334-10G
TCIAT1334-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT1334-10G
Trihexylsilane ≥95.0% (par GC)
Trihexylsilane


Formule: C₁₈H₄₀Si
MW: 284,6 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00009519
Numéro CAS: 2929-52-4
EINECS: 220-893-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebedff887cf2c55da26f36d2cb6734c2a25b4899&vid=ebedff887cf2c55da26f36d2cb6734c2a25b4899&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité