Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Tetradecanediol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dihydroxytetradecane, Myristyl glycol, Tetradecane-1,2-diol

T1353-25G
TCIAT1353-25GEA 316 EUR InStock
TCIAT1353-25G
1,2-Tetradecanediol ≥90.0% (par GC)
1,2-Tetradecanediol


Formule: C₁₄H₃₀O₂
MW: 230,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009986
Numéro CAS: 21129-09-9
EINECS: 244-228-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 64.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité