Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

meso-Tétraphénylporphine ≥98.0% (par HPLC) sans chlore

Fournisseur: TCI

T1359-1G
TCIAT1359-1GEA 153 EUR InStock
TCIAT1359-1G
meso-Tétraphénylporphine ≥98.0% (par HPLC) sans chlore
meso-Tétraphénylporphine


Formule: C₄₄H₃₀N₄
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Tetraphenylchlorin max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité