Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI
Synonyms: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid

T1364-25G
TCIAT1364-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1364-25G
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)


Formule: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038352
Numéro CAS: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2e619c6fe490c836fcacf78a79de3931cc5e08&vid=a1c31b757fdda5ccc02011d3c598bbe509946e3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité