Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1368-25ML
TCIAT1368-25MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAT1368-25ML
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1,0987 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003341
Numéro CAS: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c5442e50de98340b94e126c2bb8eea54aafdda0&vid=1c5442e50de98340b94e126c2bb8eea54aafdda0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité