Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥90.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1371-5G
TCIAT1371-5GEA 180 EUR InStock
TCIAT1371-5G
2,3',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥90.0% (par GC, analyse par titration)
2,3',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone


Formule: C₁₃H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00142775
Numéro CAS: 61445-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96da47df6b3470283964decb4e4d2ee9755e056e&vid=96da47df6b3470283964decb4e4d2ee9755e056e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité