Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole ≥99.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole

T1386-5G
TCIAT1386-5GEA 33 EUR InStock
TCIAT1386-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole ≥99.0% (par GC, azote total)
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole


Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145014
Numéro CAS: 17639-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité