Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trielaidin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1392-1G
TCIAT1392-1GEA 140 EUR InStock
TCIAT1392-1G
Trielaidin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Trielaidin


Formule: C₅₇H₁₀₄O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067496
Numéro CAS: 537-39-3
EINECS: 208-665-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité