Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1393-5G
TCIAT1393-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1393-5G
Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique


Formule: C₁₂H₁₄O₅
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00004377
Numéro CAS: 24160-53-0
EINECS: 246-047-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4175b607a89be0d5f8f8010a83950514ccc2febf&vid=4175b607a89be0d5f8f8010a83950514ccc2febf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité