Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de tétraheptylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Attention
Synonyms: Tetra-n-heptylammonium iodide, Tetraheptylammoniumiodide

T1396-25G
TCIAT1396-25G
Iodure de tétraheptylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de tétraheptylammonium


Formule: C₂₈H₆₀IN
MW: 537,7 g/mol
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041984
Numéro CAS: 3535-83-9
EINECS: 222-570-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36432674354e3452dbee821fc870c02e1695a382&vid=36432674354e3452dbee821fc870c02e1695a382&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité