Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethylammonium acetate ∼15% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Attention

T1397-25G
TCIAT1397-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT1397-25G
Tetramethylammonium acetate ∼15% dans l'eau
Tetramethylammonium acetate


Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011630
Numéro CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6326f1c79b45860fa51f496e0e366ab1e2e1d584&vid=f868ff3e60682c9a1176505fbc5f4fa77d507d5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 15.0 to 17.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité