Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Talitol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1398-100MG
TCIAT1398-100MGEA 130 EUR InStock
TCIAT1398-100MG
D-Talitol ≥98.0% (par HPLC)
D-Talitol


Formule: C₆H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00191491
Numéro CAS: 643-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.5 to +3.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité