Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydroquinaldine

T1408-10ML
TCIAT1408-10MLEA 139 EUR InStock
TCIAT1408-10ML
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline


Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00191581
Numéro CAS: 2617-98-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50c618f1ca91efb8b4c0e7752ac5f07a712f0b2&vid=e50c618f1ca91efb8b4c0e7752ac5f07a712f0b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité