Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1411-25G
TCIAT1411-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT1411-25G
2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00017713
Numéro CAS: 5779-72-6
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec573bc6f5accd220879f2e985be3821d2a0804&vid=7ec573bc6f5accd220879f2e985be3821d2a0804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité