Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Azaspiro[4.5]décane-7,9-dione ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

T1412-10G
TCIAT1412-10GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT1412-10G
8-Azaspiro[4.5]décane-7,9-dione ≥98.0% (par HPLC, azote total)
8-Azaspiro[4.5]décane-7,9-dione


Formule: C₉H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00023871
Numéro CAS: 1075-89-4
EINECS: 427-770-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité