Tetrabutylammonium bis(maleonitriledithiolato)nickel(III) complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1415-1G
TCIAT1415-1GEA 246 EUR InStock
TCIAT1415-1G
Tetrabutylammonium bis(maleonitriledithiolato)nickel(III) complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium bis(maleonitriledithiolato)nickel(III) complex
Formule: C₂₄H₃₆N₅NiS₄
Numéro MDL: MFCD00191492
Numéro CAS: 55401-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Lambda max. 869.0 to 874.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient min. 900 (CHCl3, 869.0 to 874.0nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité