Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrabutylphosphonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III) complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T1416-1G
TCIAT1416-1GEA 226 EUR InStock
TCIAT1416-1G
Tetrabutylphosphonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III) complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylphosphonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III) complex


Formule: C₂₂H₃₆NiPS₁₀
Numéro MDL: MFCD00191494
Numéro CAS: 105029-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité