Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,8-Diméthyldibenzo[b,d]thiophène-3,7-diamine 5,5-dioxyde ≥70% (par HPLC) (contains 2,6-Dimethyl isomer)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Diamino-2,8-dimethyldiphenylenesulphone, o-Tolidine sulphone

T1419-25G
TCIAT1419-25GEA 143 EUR InStock
TCIAT1419-25G
2,8-Diméthyldibenzo[b,d]thiophène-3,7-diamine 5,5-dioxyde ≥70% (par HPLC) (contains 2,6-Dimethyl isomer)
2,8-Diméthyldibenzo[b,d]thiophène-3,7-diamine 5,5-dioxyde


Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂S
MW: 274,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039157
Numéro CAS: 55011-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 70.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité