Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Tyrosine sel disodique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt hydrate, Disodium 2-Amino-3-(4-oxidophenyl) propanoate hydrate, L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt hydrate, H-Tyr-OH.2Na hydrate

T1423-25G
TCIAT1423-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1423-25G
L-Tyrosine sel disodique hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Tyrosine disodium salt hydrate


Formule: C₉H₉NO₃Na₂·xH₂O
MW: 225,2 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03840558
Numéro CAS: 122666-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e7e94465284b9f3f32ca145378b6d51a0556a32&vid=fba7f55bab6205ae7a2ed64fd7a153e4dccb11cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=5, HCl (1+10))
Water 4.0 to 17.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité