Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Thiobisbenzenethiol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1427-5G
TCIAT1427-5GEA 141 EUR InStock
TCIAT1427-5G
4,4'-Thiobisbenzenethiol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Thiobisbenzenethiol


Formule: C₁₂H₁₀S₃
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00142119
Numéro CAS: 19362-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed2484dde3ffc17c211ab3043a309d8188aa2f29&vid=ed2484dde3ffc17c211ab3043a309d8188aa2f29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité