Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ,ɑ,ɑ'-Tris(4-hydroxyphenyl)-1-ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[4-[1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethyl]]-α,α-dimethylbenzylphenol, 4,4'-(1-(4-(2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl)phenyl)ethane-1,1-diyl)diphenol, α,α,α'-Tris(4-hydroxyphenyl)-1-ethyl-4-isopropylbenzene, 4-[4-[1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethyl]]-ɑ,ɑ-dimethylbenzylphenol

T1428-25G
TCIAT1428-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT1428-25G
ɑ,ɑ,ɑ'-Tris(4-hydroxyphenyl)-1-ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha,alpha'-Tris(4-hydroxyphenyl)-1-ethyl-4-isopropylbenzene


Formule: C₂₉H₂₈O₃
MW: 424,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191685
Numéro CAS: 110726-28-8
EINECS: 425-600-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité